Drukuj
Metakrylan metylu stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester metylowy kwasu metakrylowego
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00590.0100 8.00590.1000 8.00590.2500
8.00590.0100EA 154 PLN
8.00590.0100 8.00590.1000 8.00590.2500
Metakrylan metylu stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Metakrylan metylu
Formuła: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
MW: 100.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 100
Temp. topnienia: –48 °C
Gęstość: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 8
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008587
Numer CAS: 80-62-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-297-1
Jednostka: 1247
ADR: 3 II
REACH: 01-2119452498-28
Klasyfikacja Merck : 12,06005
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 15 g/l (20 °C)
Melting Point -48 °C
Molar Mass 100.12 g/mol
Boiling Point 101 °C
Vapor Pressure 53 hPa (20 °C)
Flash Point 10 °C
Refractive Index 1.414 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 12.5 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 430 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid