Drukuj
Ftalaldehyd, Millipore®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.11452.0005 1.11452.0050
1.11452.0005EA 450 PLN
1.11452.0005 1.11452.0050
Ftalaldehyd, Millipore®
Ftalaldehyd
Formuła: C₈H₆O₂
MW: 134.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 266
Temp. topnienia: 54…56 °C
Gęstość: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 132
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003335
Numer CAS: 643-79-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-402-2
Jednostka: 2923
ADR: 8 (6.1)