Drukuj
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide ≥98.0% (by GC) derivatisation reagent, for gas chromatography, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate, Bis(Trimethylsilyl)Trifluoroacetamide, BSTFA
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.10255.0005 1.10255.0025
1.10255.0005EA 0 PLN
1.10255.0005 1.10255.0025
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide ≥98.0% (by GC) derivatisation reagent, for gas chromatography, Supelco®
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Formuła: C₈H₁₈F₃NOSi₂
MW: 257.4 g/mol
Temp. Wrzenia: 145
Temp. topnienia: –41 °C
Gęstość: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 34
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008269
Numer CAS: 25561-30-2
Numer WE (dawny EINECS): 247-103-9
Jednostka: 1993
ADR: 3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR) Passes test