Drukuj
chlorek sodu, EMPROVE® api BP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as an active pharmaceutical ingredient, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonim: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
1.06444.1000 1.06444.9029
1.06444.1000EA 0 PLN
1.06444.1000 1.06444.9029
chlorek sodu, EMPROVE® api BP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as an active pharmaceutical ingredient, SAFC®
chlorek sodu
Formuła: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Temp. Wrzenia: 1413
Temp. topnienia: 801
Gęstość: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3
Klasyfikacja Merck : 14,08599