Drukuj
Kwas azotowy 60%, Ultrapure do analizy sladowej, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01518.0250 1.01518.0500 1.01518.1000
1.01518.0250EA 3190 PLN
1.01518.0250 1.01518.0500 1.01518.1000
Kwas azotowy 60%, Ultrapure do analizy sladowej, Supelco®
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
Temp. Wrzenia: ∼120 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –22 °C
Gęstość: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -22 °C
Boiling Point 120 °C (1013 hPa)
Density 1.37 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material