Drukuj
Tiofeno-2-karbaldehyd, yellow liquid
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
0215688780 0215688725
ICNA0215688780EA 725 PLN
ICNA0215688780 ICNA0215688725
Tiofeno-2-karbaldehyd, yellow liquid
Tiofeno-2-karbaldehyd
Soluble in ethanol, ether; insoluble in water.
Soluble in ethanol, ether; insoluble in water.
Formuła: C₅H₄OS
Temp. Wrzenia: 198 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ? 10 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 77 °C (lit.)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005429
Numer CAS: 98-03-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-629-8