Drukuj
chlorek 3,7-diamino-2,8-dimetylo fenylofenazynowy, dark green powder C.I. 50240
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
Synonim: CI 50240
0215204005 0215204025 0215204080
ICNA0215204005EA 214 PLN
ICNA0215204005 ICNA0215204025 ICNA0215204080
chlorek 3,7-diamino-2,8-dimetylo fenylofenazynowy, dark green powder C.I. 50240
chlorek 3,7-diamino-2,8-dimetylo fenylofenazynowy
Safranine O is a redox and adsorption indicator.
Safranine O is a biological stain used in histology, cytology, bacteriology.
Soluble in ethanol 50% (Clear, orange-red solution with fluorescence).
Formuła: C₂₀H₁₉ClN₄
MW: 350.85 g/mol
Gęstość: 1.447 g/cm³ (22 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011759
Numer CAS: 477-73-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-518-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
UV/Vis: l max (50% ethanol) 530 ± 5 nm