Drukuj
1,3,3-trimetylo-2-oksybicyklo[2,2,2]octan ~99%, clear, colourless liquid
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
Synonim: 1,8-Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
0215068990 0215068950
ICNA0215068990EA 0 PLN
ICNA0215068990 ICNA0215068950
1,3,3-trimetylo-2-oksybicyklo[2,2,2]octan ~99%, clear, colourless liquid
1,3,3-trimetylo-2-oksybicyklo[2,2,2]octan
Eucalyptol (cineole) is an ingredient in many brands of mouthwash and cough suppressant. It is used as an insecticide and insect repellent.It is used in flavorings, fragrances, and cosmetics.
Soluble in alcohol, most fixed oils, organic solvents, glycerin, propylene glycol, chloroform and ether; insoluble in water.
Formuła: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 174…177 °C
Temp. topnienia: 1.5
Gęstość: 0.921…0.924 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 50 °C (lit.)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167977
Numer CAS: 470-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-431-5
Jednostka: 1993
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 12,03940
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
Purity ~99%
FTIR Conforms to Standard