Drukuj
2-(2-Butoksyetoksy)etanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
579963-1L 579963-18L 579963-4L
SIAL579963-1LEA 252 PLN
SIAL579963-1L SIAL579963-18L SIAL579963-4L
2-(2-Butoksyetoksy)etanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Butoksyetoksy)etanol
Formuła: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 230,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –68 °C
Gęstość: 0,954 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002881
Numer CAS: 112-34-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-961-6
Klasyfikacja Merck : 13,01556