Drukuj
7-Nitro-1H-indazole
Dostawca: Cayman Chemical
81340-100 81340-50 81340-250 81340-500
CAYM81340-100EA 465 PLN
CAYM81340-100 CAYM81340-50 CAYM81340-250 CAYM81340-500
7-Nitro-1H-indazole
7-Nitro-1H-indazole
Formuła: C₇H₅N₃O₂
Temp. topnienia: 190 °C
Gęstość: 1,56 g/cm³ (293 °C)
Numer MDL: MFCD00022789
Numer CAS: 2942-42-9
Numer WE (dawny EINECS): 220-934-4