Drukuj
N-(tri(hydroksymetylo)metylo)glicyna
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
22870-1 22870-2 22870-3
BMOL22870-1EA 0 PLN
BMOL22870-1 BMOL22870-2 BMOL22870-3
N-(tri(hydroksymetylo)metylo)glicyna
N-(tri(hydroksymetylo)metylo)glicyna
Formuła: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Temp. topnienia: 187 °C
Gęstość: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004277
Numer CAS: 5704-04-1
Numer WE (dawny EINECS): 227-193-6
Klasyfikacja Merck : 13,09724