Drukuj
Metylosiarczan 5-metylofenazyny
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Niebezpieczeństwo
Synonim: PMS, 5-Methylphenazin-5-ium methyl sulphate, Phenazine methosulphate, Phenazine methylsulphate
06873-1 06873-2
BMOL06873-1EA 0 PLN
BMOL06873-1 BMOL06873-2
Metylosiarczan 5-metylofenazyny
Metylosiarczan 5-metylofenazyny
Formuła: C₁₄H₁₄N₂O₄S
MW: 306.34 g/mol
Temp. topnienia: 198
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00011923
Numer CAS: 299-11-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-072-1
Klasyfikacja Merck : 12,06185