Drukuj
Kwas azotowy 69,0 - 70,0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
9601-01EA 433 PLN
9601-01 9601-34
Kwas azotowy 69,0 - 70,0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
Temp. Wrzenia: 120,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,06608
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance Passes Test
Assay (HNO₃) 69.0 - 70.0 %
Arsenic (As) ≤0.010 ppm
Color (APHA) ≤10
Residue after Ignition ≤4 ppm
Chloride (Cl) ≤0.1 ppm
Phosphate (PO₄) ≤0.20 ppm
Sulfate (SO₄) ≤0.5 ppm
Trace Impurities - Aluminum (Al) ≤100.0 ppb
Arsenic and Antimony (as As) ≤4.0 ppb
Trace Impurities - Boron (B) ≤50 ppb
Trace Impurities - Cadmium (Cd), For Information Only = 200.0 ppb
Trace Impurities - Calcium (Ca) ≤200.0 ppb
Trace Impurities - Chromium (Cr) ≤100.0 ppb
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤50 ppb
Trace Impurities - Gold (Au) ≤200.0 ppb
Heavy Metals (as Pb) ≤100 ppb
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤100.0 ppb
Trace Impurities - Lead (Pb) ≤100 ppb
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤100.0 ppb
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤100.0 ppb
Trace Impurities - Mercury (Hg) ≤5.0 ppb
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤50 ppb
Trace Impurities - Potassium (K) ≤300.0 ppb
Trace Impurities - Tin (Sn) ≤200.0 ppb
Trace Impurities - Titanium (Ti) ≤200.0 ppb
Trace Impurities - Zinc (Zn) ≤200.0 ppb
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs