Drukuj
2-Propanol ≥99.7%, BAKER ANALYZED® HPLC for HPLC, UHPLC, for spectrophotometry, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol izopropylowy, Izopropanol
9095.1000EA 414 PLN
9095.1000 9095.5000 9095.2500
2-Propanol ≥99.7%, BAKER ANALYZED® HPLC for HPLC, UHPLC, for spectrophotometry, J.T.Baker®
2-Propanol
Formuła: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 82
Temp. topnienia: –89 °C
Gęstość: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011674
Numer CAS: 67-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-661-7
Jednostka: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Klasyfikacja Merck : 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use min. 99.7 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 280 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 254 nm ≤0.020
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 225 nm ≤0.16
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤205
Assay (CH₃CHOHCH₃) ≥99.7 %
Residue after Evaporation ≤2.0 ppm
Water (by KF, coulometric) ≤0.03 %