Drukuj
Etanol absolute, BAKER ANALYZED® HPLC HPLC, zA, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl alcohol
8462.1000EA 0 PLN
8462.1000 8462.2500
Etanol absolute, BAKER ANALYZED® HPLC HPLC, zA, J.T.Baker®
Etanol
Formuła: H₃CCH₂OH
MW: 46.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 78.3
Temp. topnienia: –117 °C
Gęstość: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003568
Numer CAS: 64-17-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-578-6
Jednostka: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Klasyfikacja Merck : 12,03806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 99.5 %
Density (g/ml) at 20°C 0.789 - 0.790
Free Acid (as CH3COOH) max. 0.001 %
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Water (H2O) max. 0.2 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 210 nm max. 0.7
at 240 nm max. 0.1
at 260 nm max. 0.01