Drukuj
Chloroform, purified, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichlorometan
Filter 0,2 um
4432-28EA 0 PLN
4432-28 4432-10
Chloroform, purified, Macron Fine Chemicals™
Chloroform
Formuła: CHCl₃
MW: 119.38 g/mol
Temp. Wrzenia: 61.7
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000826
Numer CAS: 67-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8
Jednostka: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 05-2114614906-45
Klasyfikacja Merck : 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Acid and Phosgene Passes Test
Aldehydes and Ketones (as HCHO) Passes Test
Chlorinated Decomposition Products and Chloride Passes Test
Free Chlorine Passes Test
Nonvolatile Residue (w/v) ≤0.002 %
Readily Carbonizable Substances Passes Test
Specific Gravity at 25°/25°C 1.476 - 1.480
Water (H₂O) Passes Test
Appearance (clear, colorless liquid)
Filtered through a 0.2 micron filter.