Drukuj
Octan amonu 97,0, crystals, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Uwaga
Synonim: Acetic acid ammonium salt
3272-20EA 3160 PLN
3272-20 3272-26
Octan amonu 97,0, crystals, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Octan amonu
Formuła: H₃CCOONH₄
MW: 77.08 g/mol
Temp. topnienia: 114
Gęstość: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 136
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013066
Numer CAS: 631-61-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-162-9
Klasyfikacja Merck : 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥97%
ACS - Assay (CH₃COONH₄) ≥97 %
ACS - Appearance (colorless crystals) Passes Test
ACS - Chloride (Cl) ≤5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Iron (Fe) ≤5 ppm
ACS - Nitrate (NO₃) ≤0.001 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 6.7 - 7.3
ACS - Residue after Ignition ≤0.01 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.001 %