Drukuj
deoksycholan sodu
Dostawca: PanReac AppliChem
Uwaga
Synonim: Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
A1531.0100 A1531.1000
A1531.0100EA 656 PLN
A1531.0100 A1531.1000
deoksycholan sodu
deoksycholan sodu
Formuła: C₂₄H₃₉NaO₄
MW: 414.56 g/mol
Temp. topnienia: 357…365 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064139
Numer CAS: 302-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-132-7