N-(tri(hydroksymetylo)metylo)glicyna ≥99%, Ultrapure
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
2-((1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid
, N-(Trishydroxymethylmethyl)glycine
E170-100GEA
526
PLN
E170-100G
E170-500G
E170-250G
N-(tri(hydroksymetylo)metylo)glicyna ≥99%, Ultrapure
N-(tri(hydroksymetylo)metylo)glicyna
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH.
Formuła:
(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H MW: 179,17 g/mol Temp. topnienia: 187 °C Gęstość: 1,523 g/cm³ (19.85 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004277 Numer CAS: 5704-04-1 Numer WE (dawny EINECS): 227-193-6 Klasyfikacja Merck : 13,09724 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
DNase | none detected |
Lead | ≤0.001% |
Melting Point | 182 – 188 °C |
pKa @25 °C | 8.1 – 8.2 |
Protease | none detected |
Purity | ≥99% |
RNase | none detected |
Solubility (10%, Water) | Pass |