Drukuj
chlorek tolonium, high purity
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: TBO, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5-phenothiazinium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenothiazin-5-ium chloride, Tolonium chloride, Basic Blue 17, Blutene chloride
0672-25GEA 2360 PLN
0672-25G 0672-50G
chlorek tolonium, high purity
chlorek tolonium
A blue counterstain often used for metachromatic staining of mast cells, cartilage, and acid mucins.
  • Black-grey powder
Formuła: C₁₅H₁₆ClN₃S
MW: 305.83 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011934
Numer CAS: 92-31-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-146-2
Klasyfikacja Merck : 12,09658
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Dye Content >50.0%
Em (626nm, Water)
Loss on Drying ≤8.0%
Color Index 52040