Drukuj
deoksycholan sodu ≥99.0%, high purity
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
0613-100GEA 1100 PLN
0613-100G 0613-50G 0613-500G
deoksycholan sodu ≥99.0%, high purity
deoksycholan sodu
Anionic - negatively-charged (carboxylates, sulphates or sulphonates in alkali metal form). Utilised for applications ranging from solubilising membrane proteins in non-denaturing conditions to creating denaturing conditions during gel electrophoresis. Used for complete disruption of membranes.
Formuła: C₂₄H₃₉NaO₄
Temp. topnienia: 357…365 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064139
Numer CAS: 302-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-132-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Arsenic
Solubility (10%, water) Pass