Drukuj
chlorek 3,7-diamino-2,8-dimetylo fenylofenazynowy, Certifiable Grade
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: CI 50240
0574-100GEA 3330 PLN
0574-100G 0574-25G
chlorek 3,7-diamino-2,8-dimetylo fenylofenazynowy, Certifiable Grade
chlorek 3,7-diamino-2,8-dimetylo fenylofenazynowy
Part Fleming Triple stain, a chromosome stain prepared with light green SF and in Gram stain.
Formuła: C₂₀H₁₉ClN₄
Gęstość: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011759
Numer CAS: 477-73-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-518-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Absorbance maximum 527 – 533 nm
Dye Content (Anhydrous) ≥80%
Loss on Drying ≤4%
P-15/P+15 1.1 – 1.32