2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Bromo-1-fluoro-4-iodobenzene, 2-Bromo-4-fluoroiodobenzene, 1-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzene
L20144.06
L20144.03
L20144.06EA
450
PLN
L20144.06
L20144.03
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene ≥98%
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 202865-73-4
Molecular Formula: C6H3BrFI
Formula Weight: 300.90
Flash Point:
Formuła:
C₆H₃BrFI MW: 300.9 g/mol Temp. Wrzenia: 224…225 °C Gęstość: 1.33 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00142868 Numer CAS: 202865-73-4 |