2-(2-Fluorophenyl)ethanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Fluorophenethyl alcohol
L19998.06
L19998.14
L19998.06EA
369
PLN
L19998.06
L19998.14
2-(2-Fluorophenyl)ethanol ≥99%
2-(2-Fluorophenyl)ethanol
Purity: 99%
CAS No.: 50919-06-7
Molecular Formula: C8H9FO
Formula Weight: 140.16
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5100
Boiling Point: 72°/1mm
MDL No.: MFCD00002887
Formuła:
C₈H₉FO MW: 140.16 g/mol Temp. Wrzenia: 72 °C (1 mmHg) Gęstość: 1.045 Temp. Zapłonu: 98 °C (208 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002887 Numer CAS: 50919-06-7 |