Chlorek 4-bromo-2,6-dichlorobenzenosulfonylu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Bromo-2,6-dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
L19879.03
L19879.06
L19879.03EA
251
PLN
L19879.03
L19879.06
Chlorek 4-bromo-2,6-dichlorobenzenosulfonylu 95%
Chlorek 4-bromo-2,6-dichlorobenzenosulfonylu
Purity: 95%
CAS No.: 351003-54-8
Molecular Formula: C6H2BrCl3O2S
Formula Weight: 324.41
Flash Point:
Formuła:
C₆H₂BrCl₃O₂S Temp. topnienia: 42…48 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03094651 Numer CAS: 351003-54-8 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |