Tetrafluoroboran 1-etylo-3-metyloimidazoliowy, (max. 3% H₂O) 98+% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
L19763.04
L19763.09
L19763.18
L19763.04EA
397
PLN
L19763.04
L19763.09
L19763.18
Tetrafluoroboran 1-etylo-3-metyloimidazoliowy, (max. 3% H₂O) 98+% (dry weight)
Tetrafluoroboran 1-etylo-3-metyloimidazoliowy
Purity: 98+%
CAS No.: 143314-16-3
Molecular Formula: C6H11BF4N2
Formula Weight: 197.98
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4100
Melting Point: 15°
MDL No.: MFCD00216668
Formuła:
C₆H₁₁BF₄N₂ Temp. Wrzenia: ∼200 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 15 °C Gęstość: 1,280 Temp. Zapłonu: >110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00216668 Numer CAS: 143314-16-3 |