Bromek 1-etylo-3-metyloimidazoliowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Ethyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium bromide
L19761.09
L19761.18
L19761.09EA
371
PLN
L19761.09
L19761.18
Bromek 1-etylo-3-metyloimidazoliowy ≥98%
Bromek 1-etylo-3-metyloimidazoliowy
Purity: 98+%
CAS No.: 65039-08-9
Molecular Formula: C6H11BrN2
Formula Weight: 191.07
Melting Point: 70-73°
MDL No.: MFCD03427610
Formuła:
C₆H₁₁BrN₂ MW: 191.07 g/mol Temp. topnienia: 70…73 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03427610 Numer CAS: 65039-08-9 |