Chlorek 1-butylo-3-metyloimidazoliowy 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L19749.09
L19749.18
L19749.09EA
344
PLN
L19749.09
L19749.18
Chlorek 1-butylo-3-metyloimidazoliowy 96%
Chlorek 1-butylo-3-metyloimidazoliowy
Purity: 96%
CAS No.: 79917-90-1
Molecular Formula: C8H15ClN2
Formula Weight: 174.67
Melting Point: ca 73°
MDL No.: MFCD03095425
Formuła:
C₈H₁₅ClN₂ Temp. Wrzenia: ∼200 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: ∼ 73 °C Gęstość: ∼1 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03095425 Numer CAS: 79917-90-1 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |