Drukuj
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
L19447.03 L19447.MD
L19447.03EA 1250 PLN
L19447.03 L19447.MD
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 20857-47-0 Molecular Formula: C7H3F6N Formula Weight: 215.10 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 35-38° Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 1684576 MDL No.: MFCD00128904
Formuła: C₇H₃F₆N
MW: 215.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 117…118 °C
Temp. topnienia: 35…38 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00128904
Numer CAS: 20857-47-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 II