2-Amino-6-trifluorometylopirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L19443.MC
L19443.ME
L19443.MCEA
393
PLN
L19443.MC
L19443.ME
2-Amino-6-trifluorometylopirydyna ≥98%
2-Amino-6-trifluorometylopirydyna
Purity: 98+%
CAS No.: 34486-24-3
Molecular Formula: C6H5F3N2
Formula Weight: 162.11
Melting Point: 86-89°
Beilstein Reference: 473259
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03093868
Formuła:
C₆H₅F₃N₂ Temp. Wrzenia: 200 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 86…89 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03093868 Numer CAS: 34486-24-3 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |