1-(4-Pirydylo)piperazyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L19396.06
L19396.03
L19396.14
L19396.06EA
1040
PLN
L19396.06
L19396.03
L19396.14
1-(4-Pirydylo)piperazyna ≥97%
1-(4-Pirydylo)piperazyna
Purity: 97%
CAS No.: 1008-91-9
Molecular Formula: C9H13N3
Formula Weight: 163.22
Melting Point: 136-141°
Boiling Point: 195-200°/0.3mm
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00040745
Formuła:
C₉H₁₃N₃ Temp. Wrzenia: 195…200 °C (0,3 mmHg) Temp. topnienia: 136…141 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040745 Numer CAS: 1008-91-9 Numer WE (dawny EINECS): 213-764-7 ADR: 8,III |