6-Aminonicotinonitrile 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
6-Amino-3-pyridinecarbonitrile, 6-aminopyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-5-cyanopyridine, 2-Aminopyridine-5-carbonitrile
L19282.06
L19282.14
L19282.06EA
277
PLN
L19282.06
L19282.14
6-Aminonicotinonitrile 98%
6-Aminonicotinonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 4214-73-7
Molecular Formula: C6H5N3
Formula Weight: 119.13
Melting Point: 159-164°
Boiling Point: 240-250°/15mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00128902
Formuła:
C₆H₅N₃ Temp. Wrzenia: 240…250 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 159…164 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00128902 Numer CAS: 4214-73-7 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |