Tetrafluoroboran 1-butylo-3-metyloimidazoliowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [BMIM] [BF4]
L19087.09
L19087.18
L19087.09EA
1090
PLN
L19087.09
L19087.18
Tetrafluoroboran 1-butylo-3-metyloimidazoliowy ≥98%
Tetrafluoroboran 1-butylo-3-metyloimidazoliowy
Purity: 98+%
CAS No.: 174501-65-6
Molecular Formula: C8H15BF4N2
Formula Weight: 226.03
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4220
MDL No.: MFCD03095449
Formuła:
C₈H₁₅BF₄N₂ MW: 226.02 g/mol Temp. Wrzenia: ∼200 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –71 °C Gęstość: 1.210 Temp. Zapłonu: >110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03095449 Numer CAS: 174501-65-6 |