Heksafluorofosforan 1-butylo-3-metyloimidazoliowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19086.22
L19086.06
L19086.14
L19086.22EA
2450
PLN
L19086.22
L19086.06
L19086.14
Heksafluorofosforan 1-butylo-3-metyloimidazoliowy ≥98%
Heksafluorofosforan 1-butylo-3-metyloimidazoliowy
Purity: 98+%
CAS No.: 174501-64-5
Molecular Formula: C8H15F6N2P
Formula Weight: 284.19
Refractive Index: 1.4115
Melting Point: 8-10°
Boiling Point:
Formuła:
C₈H₁₅F₆N₂P Temp. Wrzenia: >350 °C Temp. topnienia: 8…10 °C Gęstość: 1,365 Temp. Zapłonu: >110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03093295 Numer CAS: 174501-64-5 Klasyfikacja Merck : 14,1581 |