Kwas benzosulfonowy ∼75% (w/w) roztwór wodny, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L19077.AK
L19077.AU
L19077.0J
L19077.AKEA
183
PLN
L19077.AK
L19077.AU
L19077.0J
Kwas benzosulfonowy ∼75% (w/w) roztwór wodny, Technical Grade
Kwas benzosulfonowy
CAS No.: 98-11-3
Molecular Formula: C6H6O3S
Formula Weight: 158.18
Flash Point:
Formuła:
C₆H₆O₃S Gęstość: 1,30 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011689 Numer CAS: 98-11-3 Numer WE (dawny EINECS): 202-638-7 Jednostka: 2586 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,1070 |