5-Methoxyindol-3-ylacetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
5-Methoxy-3-indoleacetic acid, 2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)acetic acid, 5-Methoxyindole-3-acetic acid
L19073.03
L19073.MD
L19073.03EA
965
PLN
L19073.03
L19073.MD
5-Methoxyindol-3-ylacetic acid ≥98%
5-Methoxyindol-3-ylacetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 3471-31-6
Molecular Formula: C11H11NO3
Formula Weight: 205.22
Melting Point: 145-148° dec.
Beilstein Reference: 187161
Formuła:
C₁₁H₁₁NO₃ MW: 205.21 g/mol Temp. topnienia: 145…148 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005638 Numer CAS: 3471-31-6 Numer WE (dawny EINECS): 222-438-3 |