5-Amino-3,4-dimethylisoxazole 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L18668.03
L18668.06
L18668.03EA
306
PLN
L18668.03
L18668.06
5-Amino-3,4-dimethylisoxazole 99%
5-Amino-3,4-dimethylisoxazole
Purity: 99%
CAS No.: 19947-75-2
Molecular Formula: C5H8N2O
Formula Weight: 112.13
Melting Point: 118-120°
Beilstein Reference: 108546
Formuła:
C₅H₈N₂O Temp. topnienia: 118…120 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00046081 Numer CAS: 19947-75-2 Numer WE (dawny EINECS): 243-437-4 |