3,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L18603.03
L18603.06
L18603.03EA
273
PLN
L18603.03
L18603.06
3,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
3,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 2905-27-3
Molecular Formula: C8H9ClO2S
Formula Weight: 204.68
Melting Point: 92-94°
Beilstein Reference: 2640617
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03094655
Formuła:
C₈H₉ClO₂S Temp. topnienia: 92…94 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03094655 Numer CAS: 2905-27-3 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |