3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride tech. 90%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L18433.06
L18433.03
L18433.06EA
2150
PLN
L18433.06
L18433.03
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride tech. 90%, Technical Grade
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride
Purity: 90%
CAS No.: 117500-61-5
Molecular Formula: C9H10ClNO.HCl
Formula Weight: 220.10
Melting Point: 131-133°
Beilstein Reference: 2803337
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD02094023
Formuła:
C₉H₁₁Cl₂NO Temp. topnienia: 131…133 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD19442144 Numer CAS: 117500-61-5 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |