5-Bromo-2-chloropirymidyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L18360.06
L18360.14
L18360.06EA
940
PLN
L18360.06
L18360.14
5-Bromo-2-chloropirymidyna ≥98%
5-Bromo-2-chloropirymidyna
Purity: 98+%
CAS No.: 32779-36-5
Molecular Formula: C4H2BrClN2
Formula Weight: 193.43
Melting Point: 77-80°
Boiling Point: 95°/15mm
MDL No.: MFCD00483232
Formuła:
C₄H₂BrClN₂ Temp. Wrzenia: 95 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 77…80 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00483232 Numer CAS: 32779-36-5 |