3-(3-Bromophenyl)propionic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L18080.03
L18080.06
L18080.03EA
322
PLN
L18080.03
L18080.06
3-(3-Bromophenyl)propionic acid ≥97%
3-(3-Bromophenyl)propionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 42287-90-1
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Melting Point: 63-65°
Beilstein Reference: 2362753
Formuła:
C₉H₉BrO₂ Temp. topnienia: 63…65 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01310792 Numer CAS: 42287-90-1 |