3-Jodobenzyloamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(3-Iodophenyl)methanamine
L17801.03
L17801.06
L17801.03EA
659
PLN
L17801.03
L17801.06
3-Jodobenzyloamina 97%
3-Jodobenzyloamina
Purity: 97%
CAS No.: 696-40-2
Molecular Formula: C7H8IN
Formula Weight: 233.05
Flash Point:
Formuła:
C₇H₈IN MW: 233.05 g/mol Temp. Wrzenia: 132 °C (8 mmHg) Gęstość: 1.748 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00192227 Numer CAS: 696-40-2 ADR: 8 II |