Indole-7-carbaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1H-Indole-7-carbaldehyde, Indole-7-carboxaldehyde
L17506.03
L17506.MD
L17506.03EA
738
PLN
L17506.03
L17506.MD
Indole-7-carbaldehyd ≥98%
Indole-7-carbaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 1074-88-0
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 86-89°
Beilstein Reference: 1524960
Formuła:
C₉H₇NO Temp. topnienia: 86…89 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318152 Numer CAS: 1074-88-0 |