Azelainian dimetylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 1732-10-1
Molecular Formula: C11H20O4
Formula Weight: 216.28
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₂₀O₄ Temp. Wrzenia: 156 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 18 °C Gęstość: 1,007 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00025898 Numer CAS: 1732-10-1 Numer WE (dawny EINECS): 217-060-0 Klasyfikacja Merck : 14,905 |