4-Jodobenzyloamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(4-Iodophenyl)methanamine
L17450.06
L17450.03
AB172515.0001
L17450.06EA
2830
PLN
L17450.06
L17450.03
ABCRAB172515.0001
4-Jodobenzyloamina 97%
4-Jodobenzyloamina
Purity: 97%
CAS No.: 39959-59-6
Molecular Formula: C7H8IN
Formula Weight: 233.05
Melting Point: 46-48°
Boiling Point: 113-115°/4mm
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00047933
Formuła:
C₇H₈IN MW: 233.05 g/mol Temp. Wrzenia: 113…115 °C (4 mmHg) Temp. topnienia: 46…48 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00047933 Numer CAS: 39959-59-6 Jednostka: 3259 ADR: 8 II |