Chlorek 3-metoksybenzenosulfonowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
L17050.03
L17050.06
L17050.03EA
682
PLN
L17050.03
L17050.06
Chlorek 3-metoksybenzenosulfonowy ≥97%
Chlorek 3-metoksybenzenosulfonowy
Purity: 97%
CAS No.: 10130-74-2
Molecular Formula: C7H7ClO3S
Formula Weight: 206.65
Flash Point:
Formuła:
C₇H₇ClO₃S Temp. Wrzenia: 158…159 °C (20 mmHg) Gęstość: 1,460 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318155 Numer CAS: 10130-74-2 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |