Kwas 3-(4-fluorofenylo)propionowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L17008.03
L17008.06
L17008.03EA
404
PLN
L17008.03
L17008.06
Kwas 3-(4-fluorofenylo)propionowy ≥97%
Kwas 3-(4-fluorofenylo)propionowy
Purity: 97%
CAS No.: 459-31-4
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Melting Point: 88-92°
Beilstein Reference: 1869084
Formuła:
C₉H₉FO₂ Temp. topnienia: 88…92 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00060327 Numer CAS: 459-31-4 |