2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,2,3,3-Tetrafluorobutane-1,4-diol
L16635.06
L16635.14
L16635.06EA
766
PLN
L16635.06
L16635.14
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol ≥97%
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol
Purity: 97%
CAS No.: 425-61-6
Molecular Formula: HOCH2(CF2)2CH2OH
Formula Weight: 162.08
Melting Point: 80-87°
Boiling Point: 110-112°/13mm
MDL No.: MFCD00042375
Formuła:
C₄H₆F₄O₂ Temp. Wrzenia: 110…112 °C (13 mmHg) Temp. topnienia: 80…87 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042375 Numer CAS: 425-61-6 |