3-(2-Aminoetylo)pirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(Pyridin-3-yl)ethanamine, 2-(3-Pyridyl)ethylamine
L16311.03
L16311.06
L16311.03EA
899
PLN
L16311.03
L16311.06
3-(2-Aminoetylo)pirydyna 98%
3-(2-Aminoetylo)pirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 20173-24-4
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Refractive Index: 1.5518
Odour: Amine-like
Boiling Point: 119-120°/19mm
Beilstein Reference: 111288
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00191604
Formuła:
C₇H₁₀N₂ Temp. Wrzenia: 119…120 °C (19 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00191604 Numer CAS: 20173-24-4 ADR: 8,III |