2,6-Dibromonaftalen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L16134.03
L16134.06
L16134.14
L16134.03EA
503
PLN
L16134.03
L16134.06
L16134.14
2,6-Dibromonaftalen ≥99%
2,6-Dibromonaftalen
Purity: 99%
CAS No.: 13720-06-4
Molecular Formula: C10H6Br2
Formula Weight: 285.97
Melting Point: 162-167°
MDL No.: MFCD01026462
Formuła:
C₁₀H₆Br₂ Temp. topnienia: 162…167 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01026462 Numer CAS: 13720-06-4 |